Spécification
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Couleur | Concluant |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Nb par paquet | 35/boîte |
| Quantité | 35/boîte |
| Bouche | Étroit |
| Forme | Rond |
| Hauteur (métrique) | 177 mm |
| Type de produit | Bouteille Alpha |
| Diamètre (métrique) | 77 mm |