Learn More
Hach Lange™ Cuves rectangulaires jetables en plastique
Code produit 10387390
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur du trajet optique:
50 mm
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur du trajet optique Conditionnement
10387390 50 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10387390 Fournisseur Hach Lange™ Code fournisseur LZM130
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour les mesures spectrales de liquides. Hach Lange™ Les cuvettes rectangulaires jetables en plastique sont des accessoires importants pour les spectrophotomètres.
  • Rectangulaires
  • Jetable
  • 50 x 10 mm
  • 50 unités
  • Plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Cuvette
Jetable Usage unique
Matériau Plastic (Plastique)
Longueur (métrique) 50cm
Quantité 50Pack
Longueur du trajet optique 50 mm
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètre LICO
À utiliser avec (application) Mesure spectrale des liquides
Forme Rectangle