Learn More
Thermo Scientific™ Plaque à puits rond, base plate, contamination croisée, diamètre de 5,6 mm
Code produit 15826261 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pré-fendu:
Non
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pré-fendu Conditionnement
15826261 Non 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15826261 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60180M210
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Éliminez la contamination croisée des échantillons et obtenez une étanchéité sûre et inerte de vos plaques, à chaque fois. Ces tapis résistent au carottage et aux déchirures, et offrent un scellage répété supérieur.
Éliminez la contamination croisée des échantillons grâce aux tapis Thermo Scientific™ WebSeal non stériles et obtenez une étanchéité sûre et inerte de vos plaques, à chaque fois. Disponibles en EVA (éthylène-acétate de vinyle) ou en silicone pur, avec ou sans revêtement en PTFE, ces tapis résistent au carottage et aux déchirures et offrent un scellage répété supérieur après plusieurs injections.
Excellente compatibilité thermique et chimique
  • Résistants aux solvants avec une excellente compatibilité avec les produits chimiques
  • Les tapis en silicone sont autoclavables à la chaleur sèche et peuvent résister à des températures basses jusqu’à -80°C
Adaptés à l’automatisation
  • Leur encombrement permet d’empiler les plaques en toute sécurité sans gêner les bras robotisés
  • Disponibles pré-fendus pour une perforation plus facile et une formation de vide réduite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Solvent Or Alcohol Resistant Non
Matériau Silicone
Stérilité Non stérile
Nbre de puits 96
Nb par paquet 50 Mats
Diamètre de bouchon 5,6 mm
À utiliser avec (application) HPLC, UHPLC, GC
Pré-fendu Non
Gamme de produits WebSeal
Adhésif, adhésive Aucun
Perçable Oui
Plage de températures (métrique) -80°C à +121°C
Type de puits Rond
Plate Compatibility Plaque à 96 puits