Learn More
Bochem™ Panier en fil rond
Code produit 10326291
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
18/10 E-Poli
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
10326291 18/10 E-Poli 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10326291 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 10052
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.41€
    65.06€ / 1 pièces
    Économisez 29.35€
    31% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le panier en fil rond Bochem™ est fabriqué en acier inox de haute qualité et arbore une poignée.
  • Rond
  • Traitement spécial de qualité supérieure
  • Acier inoxydable
Spécification
Matériau 18/10 E-Poli
Diamètre (métrique) interne 150 mm
Hauteur (métrique) 120 mm