Description
- Disponible avec une finition hydrofuge ou avec un revêtement en plastique étanche
- Extrême flexibilité :Les boîtes cryogéniques peuvent être combinées avec différents séparateurs pour des tubes de 6 à 28,5 mm de diamètre
- Les boîtes cryogéniques peuvent être utilisées pour des récipients plus grands si la grille est retirée
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune |
| Matériau | Carton |
| Forme | Carré |
| Type | Boîte cryogénique |
| Quantité | 10/boîte |
| Dimensions (L x l x H) | 136 x 136 x 75 mm |
| Longueur (métrique) | 136 mm |
| Largeur (métrique) | 136 mm |
| Largeur (métrique) intérieure | 136 mm |
| Hauteur (métrique) | 75 mm |