Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs magnétiques gamme RT Basic
Code produit 15218834 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
2 L
4 L
5 L
Type de prise:
Ensemble de cordons avec diverses fiches
US
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Type de prise Conditionnement
15218834 4 L Ensemble de cordons avec diverses fiches 1 pièce
15298824 2 L Ensemble de cordons avec diverses fiches 1 pièce
15208834 4 L US -
15228834 5 L US 1 pièce
15238834 5 L Ensemble de cordons avec diverses fiches 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15218834 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88880010
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Découvrez la fiabilité de nos agitateurs magnétiques plug-and-play, parfaits pour les applications d’agitation de routine.
Découvrez la fiabilité des agitateurs magnétiques plug-and-play Thermo Scientific™ série RT Basic, qui conviennent parfaitement aux applications d’agitation de routine. Trois options de taille disponibles (120 mm, 170 mm ou 220 mm), toutes dotées d’une conception légère à profil bas avec un encombrement extrêmement faible. Les agitateurs de base RT sont dotés d’un corps et d’un haut en polypropylène résistant aux produits chimiques, d’un couplage magnétique puissant pour garantir une agitation constante pendant les procédures expérimentales et d’un moteur CC sans balais qui ne génère pas de chaleur. La commande de vitesse analogique varie de 150 à 2500 tr/min. Toutes les unités comprennent deux couvercles de plaques antidérapantes en silicone pour une protection supplémentaire contre les déversements.
Un solide couplage magnétique garantit une agitation constante pendant les procédures expérimentales.
  • Trois tailles au choix
  • Conception légère, à profil bas, format compact
  • Contrôle de la vitesse : 150 à 2 500 tr/min
Comprend :
deux couvercles de plaque en silicone antidérapant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 150 à 2 500 tr/min
Matériau de la plaque supérieure Polypropylène
Capacité 4 L
Forme Haut rond
Tension 100/240 V
Puissance 6 W
Dimensions (L x l x H) 7,28 x 7,28 x 2,56 in (185 x 185 x 65 mm)
Hauteur (impériale) 2,56 in
Hauteur (métrique) 65 mm
Longueur (impériale) 7,28 in
Longueur (métrique) 185 mm
Diamètre de plaque supérieure (impériale) 6,69 in
Diamètre de plaque supérieure (métrique) 170 mm
Largeur (impériale) 7,28 in
Largeur (métrique) 185 mm
Alimentation électrique 100 à 240 V, 50/60 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Type de prise Ensemble de cordons avec diverses fiches
Certifications/Conformité CE
Type du moteur CC sans balais
Type Agitateur