Learn More
Thermo Scientific™ Agitateur à plaque chauffante RT2 Advanced, 120 V, 60 Hz, prise US
Code produit 15268824 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Aluminium
Dimensions:
140 mm de diamètre
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz
Type de bouchon:
Différents styles
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la plaque supérieure Dimensions Alimentation électrique Type de bouchon Conditionnement
15268824 Aluminium 140 mm de diamètre 230 V, 50/60 Hz Différents styles 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15268824 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88880005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    930.00€
    732.61€ / 1 pièces
    Économisez 197.39€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bénéficiez d’une précision grâce à notre agitateur à plaque chauffante à affichage numérique à profil bas, équipé d’un capteur PT100 pour des mesures de température précises adaptées aux procédures expérimentales sensibles.
Il s'agit d’obtenir un contrôle précis sans grever votre budget grâce à l’agitateur à plaque chauffante numérique Thermo Scientific™ RT2 Advanced, qui offre un contrôle numérique de la température et de la vitesse avec une résolution de température 0.1°C et une plage de vitesses d’agitation comprise entre 30 à 2000 tr/min. Choisissez votre taux de montée en température et bénéficiez d’un excellent transfert de chaleur dû à la structure étroitement intégrée de l’appareil de chauffage et à une plaque supérieure en alliage d’aluminium à revêtement en céramique qui fournit également une uniformité et une résistance à la corrosion excellentes tout en permettant la surveillance optimale des changements de couleur dans les échantillons ou les milieux de culture au cours de l’opération.
Contrôle précis pour une précision optimale
  • Contrôle PID par microprocesseur avec retour
  • Affichage numérique de la température et de la vitesse en tr/min à LED (résolution 0,1C pour la température)
  • Affichez le courant et réglez la température ou la vitesse d'agitation simultanément
  • Plage de vitesse d'agitation : 30 à 2000rpm
  • En cas de changement de viscosité, la fonction de retour maintient une vitesse régulière
  • Plage de températures : Max. 350°C / 662°F
  • Le taux de chauffage peut être réglé de 0 à 100 % à intervalle de 1 %
Les caractéristiques pratiques offrent une flexibilité
  • Démarrez la minuterie immédiatement, quand le plateau atteint le point de consigne souhaité ou définissez un compte à rebours
  • Réglage de la limite de température configurable par l'utilisateur
  • Verrouillez le clavier pour plus de sécurité
  • Comprend une sonde de température
    • Lorsque l'unité connectée passe automatiquement en mode capteur externe
    • Permet de contrôler la température de l';échantillon lors de l'utilisation
    • Permet la détection en temps réel de la température des échantillons ou des milieux sur l'affichage numérique
  • Deux trous filetés pour tiges de support contiennent différents types de dispositifs tels que des capteurs de température, des thermomètres, de la verrerie de laboratoire et plus encore (tige de support et pince vendues séparément)
Les fonctions de sécurité vous permettent d'avoir un esprit tranquille
  • Le témoin de surface chaude s'allume lorsque l'appareil est éteint et toujours branché jusqu'à ce que la plaque supérieure atteigne la température ambiante
  • Le mécanisme d'agitation sans à-coups empêche les éclaboussures lors du démarrage
  • Arrêt automatique de la surchauffe
  • Cordon secteur détachable
  • La protection transparente en option protège l'utilisateur des éclaboussures
Construction / capacité
  • Capacité d'agitation : 20 L (H2O)
  • Dimensions du plateau : 140 mm / 5,5 po de diamètre
  • Matériau de la plaque supérieure : Aluminium revêtu de céramique
  • Dimensions globales (L x l x H) : 290 x 161 x 100 mm (11,42 x 6,34 x 3,94 po.)
  • Corps de l'électrode : Aluminium
  • Affichage : LED numérique (résolution 0,1C)
  • Puissance chauffante : 600W
  • Chargement maximal : 25 kg/55,1 lb
  • Caractéristiques électriques : 230V, 50/60Hz
Accessoires en option
  • Bain chauffant (réf. 88880141)
  • Protection de sécurité transparente (réf. 88880142)
  • Tige de support (réf. 88880143)
  • C-5, porte-pince (réf. 88880148)
  • Pince à 3 broches (réf. 88880149)
  • Sonde de température de classe A (PT100, 400°C) (réf. 88880150)
Certifications : CE, cCSAus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Aluminium
Tension 230 V
Comprend Types de fiches mâles EU, UK, CHN/AUS
Poids à l’expédition (impériale) Dia. de 5,5 pi
Matériau du corps Aluminium
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Type de contrôleur Contrôle par rétroaction avec PID / balance
Longueur (impériale) 11,42 in
Dimensions 140 mm de diamètre
Hauteur (métrique) 100 mm
max. (métrique) 50° à 350°C
Température (impériale) 122°F à 662°F
Hauteur (impériale) 3,94 in
Fréquence 50/60 Hz
Largeur (métrique) 161 mm
Longueur (métrique) 290 mm
Largeur (impériale) 6,34 in
Puissance 600 W
Type Agitateur
Forme Rond
Charge max. d’échantillons 25 kg
Type de bouchon Différents styles
Taille max. du récipient 20 L
Plage d’agitation 30 à 2 000 tr/min
Garantie 2 ans
Dimensions (L x l x H) 11,42 × 6,34 × 3,94 in (290 × 161 × 100 mm)
Certifications/Conformité cCSAus, CE
Affichage LED