Learn More
Integra Biosciences™ Adaptateur de pipettes Pasteur, VACUBOY™
Code produit 10297171
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pipette Pasteur VACUBOY
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10297171 Pipette Pasteur VACUBOY 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10297171 Fournisseur Integra Biosciences™ Code fournisseur 155505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.97€
    6.13€ / 1 pièces
    Économisez 0.84€
    12% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
L’adaptateur en caoutchouc souple et pliable vous permet d’utiliser facilement et en toute sécurité les pipettes Pasteur jetables avec votre système d’aspiration par le vide VACUBOY™. Adaptateur de pipettes Pasteur Integra Biosciences™, VACUBOY™ n’est qu’une des nombreuses options d’adaptateur VACUBOY™.
  • Convient au système d’aspiration par le vide VACUBOY™
  • Adaptateur en caoutchouc pliable
  • Adapté aux pipettes Pasteur
Spécification
Description Adaptateur
Matériau Caoutchouc
À utiliser avec (application) Aspiration par le vide de liquides
À utiliser avec (équipement) Pipette Pasteur VACUBOY