Learn More
Fisherbrand™ Poires de pipettes en caoutchouc pour pipettes cylindriques ou à poire
Code produit 11890950
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11890950 Rouge 1 pièce
11880950 Vert 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11890950
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.60€
    4.44€ / 1 pièces
    Économisez 38.16€
    89% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Idéales pour tous les milieux qui n’attaquent pas le caoutchouc. Les poires pour pipettes Fisherbrand™ sont dotées de trois clapets à bille de verre réglables par simple pression du doigt.
  • Disponibilité dans toute une gamme de couleurs
  • Avec une capacité de volume de 60 ml adapté aux pipettes de 2 à 50 ml
  • Le produit de la pipette ne doit pas pénétrer dans le remplisseur de pipettes ; celui-ci pourrait provoquer un dys
Spécification
Couleur Rouge
Matériau Caoutchouc
Type Remplisseur de pipette
Volume (métrique) 60 mL
À utiliser avec (équipement) Peut être utilisé sur les pipettes cylindriques ou à poire de 2 ml à 50 ml
Comprend Trois clapets à billes en verre
Quantité 1 unité