Learn More
Marienfeld Superior™ Remplisseur de pipette de sécurité en caoutchouc
Code produit 10781294
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10781294 1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10781294 Fournisseur Marienfeld Superior™ Code fournisseur 5900001
Réduisez vos dépenses de recherche sur les cellules souches
Utilisez le code promo 28032
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ceci Marienfeld Superior™ Remplisseurs de pipettes de sécurité en caoutchouc pour pipettes graduées et volumétriques
  • Fabriqué en caoutchouc rouge (caoutchouc naturel)
  • Pour les pipettes graduées et volumétriques
  • Contrôle des fonctions en pressant les valves appropriées entre le pouce et l’index
  • Emballé individuellement dans du papier aluminium avec une courte instruction d’utilisation
Spécification
Couleur Rouge
Matériau Caoutchouc naturel
Modèle Universel
Type Remplisseur de pipette
À utiliser avec (équipement) Pipettes volumétriques et graduées
Gamme fonctionnelle Capacité jusqu'à 100 ml et diamètre de 5 à 9 mm
Quantité 1