Learn More
- Home
- Products
- Bouchons et dispositifs de fermeture
- Bouchons en liège
- Fisherbrand™ Bouchons en liège
Fisherbrand™ Bouchons en liège
Code produit 12306467 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
6 mm
8 mm
9 mm
12 mm
13 mm
14 mm
17 mm
19 mm
21 mm
22 mm
25,5 mm
28,5 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
41,5 mm
44 mm
47,5 mm
50 mm
Diamètre (métrique) supérieur:
9,5 mm
11 mm
12 mm
15 mm
16 mm
17 mm
20,5 mm
22 mm
24 mm
25,5 mm
28,5 mm
32 mm
33 mm
35 mm
38 mm
41,5 mm
44 mm
47,5 mm
50 mm
57 mm
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
21 product options available for selection
| Code produit | Diameter (Metric) Bottom | Diamètre (métrique) supérieur | Conditionnement |
|---|---|---|---|
| 12306467 | 19 mm | 22 mm | 10 pièces |
| 12346457 | 12 mm | 15 mm | 20 pièces |
| 12356457 | 13 mm | 16 mm | 20 pièces |
| 12366457 | 14 mm | 17 mm | 20 pièces |
| 12386457 | 17 mm | 20,5 mm | 10 pièces |
| 12316467 | 21 mm | 24 mm | 10 pièces |
| 12336467 | 25,5 mm | 28,5 mm | 10 pièces |
| 12326467 | 22 mm | 25,5 mm | 10 pièces |
| 12346467 | 28,5 mm | 32 mm | 10 pièces |
| 12356467 | 30 mm | 33 mm | 10 pièces |
| 12803834 | 30 mm | 33 mm | 10 pièces |
| 12366467 | 32 mm | 35 mm | 10 pièces |
| 12376467 | 35 mm | 38 mm | 10 pièces |
| 12386467 | 38 mm | 41,5 mm | - |
| 12396467 | 41,5 mm | 44 mm | 10 pièces |
| 12306477 | 44 mm | 47,5 mm | 10 pièces |
| 12316477 | 47,5 mm | 50 mm | 10 pièces |
| 12306457 | 6 mm | 9,5 mm | 20 pièces |
| 12326477 | 50 mm | 57 mm | 10 pièces |
| 12316457 | 8 mm | 11 mm | 20 pièces |
| 12326457 | 9 mm | 12 mm | 20 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Code produit
12306467
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
-
4.47€
2.31€ / 10 pièces
Économisez 2.16€
48% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Spécification
| Longueur (métrique) | 32 mm |
| Quantité | 10/boîte |
| Diameter (Metric) Bottom | 19 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 22 mm |
| Matériau | Liège |
| Type de produit | Bouchon en liège |