Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en liège
Code produit 12316467 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
6 mm
8 mm
9 mm
12 mm
13 mm
14 mm
17 mm
19 mm
21 mm
22 mm
25,5 mm
28,5 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
41,5 mm
44 mm
47,5 mm
50 mm
Diamètre (métrique) supérieur:
9,5 mm
11 mm
12 mm
15 mm
16 mm
17 mm
20,5 mm
22 mm
24 mm
25,5 mm
28,5 mm
32 mm
33 mm
35 mm
38 mm
41,5 mm
44 mm
47,5 mm
50 mm
57 mm
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diameter (Metric) Bottom Diamètre (métrique) supérieur Conditionnement
12316467 21 mm 24 mm 10 pièces
12346457 12 mm 15 mm 20 pièces
12356457 13 mm 16 mm 20 pièces
12366457 14 mm 17 mm 20 pièces
12386457 17 mm 20,5 mm 10 pièces
12336467 25,5 mm 28,5 mm 10 pièces
12326467 22 mm 25,5 mm 10 pièces
12306467 19 mm 22 mm 10 pièces
12346467 28,5 mm 32 mm 10 pièces
12356467 30 mm 33 mm 10 pièces
12803834 30 mm 33 mm 10 pièces
12366467 32 mm 35 mm 10 pièces
12376467 35 mm 38 mm 10 pièces
12386467 38 mm 41,5 mm -
12396467 41,5 mm 44 mm 10 pièces
12306477 44 mm 47,5 mm 10 pièces
12316477 47,5 mm 50 mm 10 pièces
12306457 6 mm 9,5 mm 20 pièces
12326477 50 mm 57 mm 10 pièces
12316457 8 mm 11 mm 20 pièces
12326457 9 mm 12 mm 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Code produit 12316467
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.24€
    3.20€ / 10 pièces
    Économisez 2.04€
    38% de réduction
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser dans les secteurs de l’éducation, du brassage, de l’art et de l’artisanat.
Disponible en différentes tailles
Spécification
Longueur (métrique) 32 mm
Quantité 10/boîte
Diameter (Metric) Bottom 21 mm
Diamètre (métrique) supérieur 24 mm
Matériau Liège
Type de produit Bouchon en liège