Learn More
- Home
- Products
- Bouchons et dispositifs de fermeture
- Bouchons en liège
- Fisherbrand™ Bouchons en liège
Fisherbrand™ Bouchons en liège
Code produit 12326457 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
6 mm
8 mm
9 mm
12 mm
13 mm
14 mm
17 mm
19 mm
21 mm
22 mm
25,5 mm
28,5 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
41,5 mm
44 mm
47,5 mm
50 mm
Diamètre (métrique) supérieur:
9,5 mm
11 mm
12 mm
15 mm
16 mm
17 mm
20,5 mm
22 mm
24 mm
25,5 mm
28,5 mm
32 mm
33 mm
35 mm
38 mm
41,5 mm
44 mm
47,5 mm
50 mm
57 mm
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
21 product options available for selection
| Code produit | Diameter (Metric) Bottom | Diamètre (métrique) supérieur | unitSize |
|---|---|---|---|
| 12326457 | 9 mm | 12 mm | 20 pièces |
| 12346457 | 12 mm | 15 mm | 20 pièces |
| 12356457 | 13 mm | 16 mm | 20 pièces |
| 12366457 | 14 mm | 17 mm | 20 pièces |
| 12386457 | 17 mm | 20,5 mm | 10 pièces |
| 12316467 | 21 mm | 24 mm | 10 pièces |
| 12336467 | 25,5 mm | 28,5 mm | 10 pièces |
| 12326467 | 22 mm | 25,5 mm | 10 pièces |
| 12306467 | 19 mm | 22 mm | 10 pièces |
| 12346467 | 28,5 mm | 32 mm | 10 pièces |
| 12356467 | 30 mm | 33 mm | 10 pièces |
| 12803834 | 30 mm | 33 mm | 10 pièces |
| 12366467 | 32 mm | 35 mm | 10 pièces |
| 12376467 | 35 mm | 38 mm | 10 pièces |
| 12386467 | 38 mm | 41,5 mm | - |
| 12396467 | 41,5 mm | 44 mm | 10 pièces |
| 12306477 | 44 mm | 47,5 mm | 10 pièces |
| 12316477 | 47,5 mm | 50 mm | 10 pièces |
| 12306457 | 6 mm | 9,5 mm | 20 pièces |
| 12326477 | 50 mm | 57 mm | 10 pièces |
| 12316457 | 8 mm | 11 mm | 20 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Code produit
12326457
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Utilisez le code promo 28509
Expédition estimée: 24-08-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
4.98 EUR valable jusqu'au 2026-08-30
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28509" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28509" pour bénéficier de cette offre.
Ajouter au panier
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 18 mm |
| Quantité | 20/boîte |
| Diameter (Metric) Bottom | 9 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 12 mm |
| Matériau | Liège |
| Type de produit | Bouchon en liège |