Learn More
- Home
- Products
- Bouchons et dispositifs de fermeture
- Bouchons
- Fisherbrand™ Bouchons solides en caoutchouc
Fisherbrand™ Bouchons solides en caoutchouc
Code produit 11542922 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3 mm
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
13 mm
15 mm
19 mm
21 mm
27 mm
29 mm
31 mm
33 mm
37 mm
39 mm
41 mm
43 mm
45 mm
49 mm
53 mm
71 mm
75 mm
86 mm
99 mm
Stopper Number:
3
4
5
7
8
9
10
13
15
19
21
27
29
31
33
37
39
41
43
45
49
53
71
75
86
99
Hauteur (métrique):
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
24 mm
28 mm
32 mm
35 mm
38.5 mm
42 mm
45.5 mm
49 mm
54 mm
Diamètre (métrique) supérieur:
4,5 mm
5,8 mm
7 mm
9 mm
10,5 mm
11,5 mm
12,5 mm
16 mm
18 mm
22,5 mm
24,5 mm
31 mm
33 mm
36 mm
38,5 mm
42,5 mm
44,5 mm
47 mm
49 mm
51 mm
55 mm
59,5 mm
78 mm
85 mm
96 mm
109 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
20 pièces
5 pièces
50 pièces
27 product options available for selection
| Code produit | Diameter (Metric) Bottom | Stopper Number | Hauteur (métrique) | Diamètre (métrique) supérieur | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11542922 | 15 mm | 15 | 24 mm | 18 mm | 20 pièces |
| 11512922 | 10 mm | 10 | 20 mm | 12,5 mm | 20 pièces |
| 11532922 | 13 mm | 13 | 24 mm | 16 mm | 20 pièces |
| 11562922 | 19 mm | 19 | 28 mm | 22,5 mm | - |
| 11572922 | 21 mm | 21 | 28 mm | 24,5 mm | 20 pièces |
| 11502932 | 27 mm | 27 | 32 mm | 31 mm | 10 pièces |
| 11512932 | 29 mm | 29 | 32 mm | 33 mm | 10 pièces |
| 10355351 | 31 mm | 31 | 35 mm | 36 mm | 10 pièces |
| 11532932 | 33 mm | 33 | 38.5 mm | 38,5 mm | - |
| 11552932 | 37 mm | 37 | 38.5 mm | 42,5 mm | 10 pièces |
| 11562932 | 39 mm | 39 | 38.5 mm | 44,5 mm | 10 pièces |
| 11542912 | 3 mm | 3 | 12 mm | 4,5 mm | 50 pièces |
| 10558431 | 41 mm | 41 | 42 mm | 47 mm | - |
| 11582932 | 43 mm | 43 | 42 mm | 49 mm | 5 pièces |
| 10191411 | 43 mm | 43 | 42 mm | 49 mm | 5 pièces |
| 11502942 | 49 mm | 49 | 42 mm | 55 mm | 5 pièces |
| 11592932 | 45 mm | 45 | 42 mm | 51 mm | 5 pièces |
| 11552912 | 4 mm | 4 | 14 mm | 5,8 mm | - |
| 11512942 | 53 mm | 53 | 45.5 mm | 59,5 mm | 2 pièces |
| 11562912 | 5 mm | 5 | 16 mm | 7 mm | 50 pièces |
| 11557582 | 71 mm | 71 | 49 mm | 78 mm | 1 pièce |
| 11587582 | 86 mm | 86 | 54 mm | 96 mm | 1 pièce |
| 11567582 | 75 mm | 75 | 54 mm | 85 mm | - |
| 11582912 | 7 mm | 7 | 16 mm | 9 mm | 20 pièces |
| 11592912 | 8 mm | 8 | 20 mm | 10,5 mm | 20 pièces |
| 11507592 | 99 mm | 99 | 54 mm | 109 mm | - |
| 10151801 | 9 mm | 9 | 20 mm | 11,5 mm | 20 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Artikelnummer.
11542922
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Utilisez le code promo 28509
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Zum Warenkorb hinzufügen
11.66 EUR valable jusqu'au 2026-08-30
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28509" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28509" pour bénéficier de cette offre.
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
| À utiliser avec (application) | Pour une utilisation en laboratoire |
| Hauteur (métrique) | 24 mm |
| Quantité | 20/boîte |
| Couleur | Rouge |
| Diameter (Metric) Bottom | 15 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 18 mm |
| Matériau | Caoutchouc |
| Type de produit | Bouchon solide |
| Stopper Number | 15 |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?