Learn More
Fisherbrand™ Bouchons solides en caoutchouc
Code produit 11562922 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3 mm
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
13 mm
15 mm
19 mm
21 mm
27 mm
29 mm
31 mm
33 mm
37 mm
39 mm
41 mm
43 mm
45 mm
49 mm
53 mm
71 mm
75 mm
86 mm
99 mm
Stopper Number:
3
4
5
7
8
9
10
13
15
19
21
27
29
31
33
37
39
41
43
45
49
53
71
75
86
99
Hauteur (métrique):
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
24 mm
28 mm
32 mm
35 mm
38.5 mm
42 mm
45.5 mm
49 mm
54 mm
Diamètre (métrique) supérieur:
4,5 mm
5,8 mm
7 mm
9 mm
10,5 mm
11,5 mm
12,5 mm
16 mm
18 mm
22,5 mm
24,5 mm
31 mm
33 mm
36 mm
38,5 mm
42,5 mm
44,5 mm
47 mm
49 mm
51 mm
55 mm
59,5 mm
78 mm
85 mm
96 mm
109 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
20 pièces
5 pièces
50 pièces
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diameter (Metric) Bottom Stopper Number Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) supérieur unitSize
11562922 19 mm 19 28 mm 22,5 mm -
11512922 10 mm 10 20 mm 12,5 mm 20 pièces
11532922 13 mm 13 24 mm 16 mm 20 pièces
11542922 15 mm 15 24 mm 18 mm 20 pièces
11572922 21 mm 21 28 mm 24,5 mm 20 pièces
11502932 27 mm 27 32 mm 31 mm 10 pièces
11512932 29 mm 29 32 mm 33 mm 10 pièces
10355351 31 mm 31 35 mm 36 mm 10 pièces
11532932 33 mm 33 38.5 mm 38,5 mm -
11552932 37 mm 37 38.5 mm 42,5 mm 10 pièces
11562932 39 mm 39 38.5 mm 44,5 mm 10 pièces
11542912 3 mm 3 12 mm 4,5 mm 50 pièces
10558431 41 mm 41 42 mm 47 mm -
11582932 43 mm 43 42 mm 49 mm 5 pièces
10191411 43 mm 43 42 mm 49 mm 5 pièces
11502942 49 mm 49 42 mm 55 mm 5 pièces
11592932 45 mm 45 42 mm 51 mm 5 pièces
11552912 4 mm 4 14 mm 5,8 mm -
11512942 53 mm 53 45.5 mm 59,5 mm 2 pièces
11562912 5 mm 5 16 mm 7 mm 50 pièces
11557582 71 mm 71 49 mm 78 mm 1 pièce
11587582 86 mm 86 54 mm 96 mm 1 pièce
11567582 75 mm 75 54 mm 85 mm -
11582912 7 mm 7 16 mm 9 mm 20 pièces
11592912 8 mm 8 20 mm 10,5 mm 20 pièces
11507592 99 mm 99 54 mm 109 mm -
10151801 9 mm 9 20 mm 11,5 mm 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Code produit 11562922
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrent une haute résilience, une grande flexibilité et résistent à de nombreux agents chimiques utilisés dans un laboratoire standard.
  • Plage de température -40° jusqu'à +70 °C
  • Ne convient pas à une utilisation avec des huiles de pétrole et des solvants d’hydrocarbures
Spécification
À utiliser avec (application) Pour une utilisation en laboratoire
Hauteur (métrique) 28 mm
Quantité 20/boîte
Couleur Rouge
Diameter (Metric) Bottom 19 mm
Diamètre (métrique) supérieur 22,5 mm
Matériau Caoutchouc
Type de produit Bouchon solide
Stopper Number 19