Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en caoutchouc avec alésage
Code produit 10283751 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
6 mm
13 mm
35 mm
37 mm
41 mm
45 mm
53 mm
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
20 pièces
5 pièces
50 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe unitSize
10283751 35 mm 10 pièces
11597592 13 mm 20 pièces
11517612 37 mm 10 pièces
10000331 37 mm 10 pièces
11537612 41 mm -
11557612 45 mm 5 pièces
10080361 53 mm 2 pièces
10440123 6 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10283751
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.58€
    23.69€ / 10 pièces
    Économisez 10.89€
    31% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Empêche les fuites de produits chimiques liquides ou un écoulement du récipient.
  • Utilisés à des fins industrielles
  • S’adapte bien au récipient
  • En caoutchouc naturel rouge
Spécification
Quantité 10/boîte
Couleur Rouge
Diamètre (métrique) externe 35 mm
Matériau Caoutchouc
Type de produit Stopper (1 hole)