Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en caoutchouc avec alésage
Code produit 11537612 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
6 mm
13 mm
35 mm
37 mm
41 mm
45 mm
53 mm
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
20 pièces
5 pièces
50 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe unitSize
11537612 41 mm -
11597592 13 mm 20 pièces
10283751 35 mm 10 pièces
11517612 37 mm 10 pièces
10000331 37 mm 10 pièces
11557612 45 mm 5 pièces
10080361 53 mm 2 pièces
10440123 6 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11537612
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Empêche les fuites de produits chimiques liquides ou un écoulement du récipient.
  • Utilisés à des fins industrielles
  • S’adapte bien au récipient
  • En caoutchouc naturel rouge
Spécification
Quantité 5/boîte
Couleur Rouge
Diamètre (métrique) externe 41 mm
Matériau Caoutchouc
Type de produit Stopper (1 hole)