Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en caoutchouc avec alésage
Product Code. 11557612 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
6 mm
13 mm
35 mm
37 mm
41 mm
45 mm
53 mm
Unit Size:
10 pièces
2 pièces
20 pièces
5 pièces
50 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diamètre (métrique) externe Unit Size
11557612 45 mm 5 pièces
11597592 13 mm 20 pièces
10283751 35 mm 10 pièces
11517612 37 mm 10 pièces
10000331 37 mm 10 pièces
11537612 41 mm -
10080361 53 mm 2 pièces
10440123 6 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 11557612
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.65€
    22.41€ / 5 pièces
    Économisez 20.24€
    47% de réduction
View all promotions
Expédition estimée: 10-09-2026
Add to basket
Add to basket
Empêche les fuites de produits chimiques liquides ou un écoulement du récipient.
  • Utilisés à des fins industrielles
  • S’adapte bien au récipient
  • En caoutchouc naturel rouge
Specifications
Quantité 5/boîte
Couleur Rouge
Diamètre (métrique) externe 45 mm
Matériau Caoutchouc
Type de produit Stopper (1 hole)