Learn More
Fisherbrand™ Poire d’aspiration en caoutchouc
Code produit 11997984 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
30 ml
60 ml
Diamètre (métrique) externe:
46 mm
54 mm
Longueur (métrique):
66 mm
80 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Diamètre (métrique) externe Longueur (métrique) Conditionnement
11997984 60 ml 54 mm 80 mm 1 pièce
11987984 30 ml 46 mm 66 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11997984
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Utiliser des pipettes et des seringues avec une plus grande facilité. La poire d’aspiration en caoutchouc est en caoutchouc naturel robuste avec une forme profilée et un col à paroi robuste pour une meilleure préhension. Disponible en plusieurs capacités
  • Forme de la poire profilée avec col à paroi robuste.
  • Améliore la préhension pour une utilisation plus facile avec les pipettes et les seringues.
  • En caoutchouc naturel robuste de couleur rouge vif.
  • Disponible en capacité de 12, 15, 30, 60 et 150 ml.
  • La poire d’une capacité de 150 ml possède des nervures de renforcement à utiliser avec des pipettes plus grandes.
  • Conçue pour une utilisation avec des pipettes de 6 à 8 mm de diamètre et des seringues.
Specifications
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Rouge
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Pipettes et seringues
Type à poignée Rond
Matériau Caoutchouc naturel
Modèle Poire
Stérilité Non stérile
Type Poire d’aspiration
Volume (métrique) 60 ml
À utiliser avec (équipement) Pipettes et seringues
Quantité 1 de chaque
Longueur (impériale) 3,1 in
Longueur (métrique) 80 mm
Diamètre (impériale) de l’ouverture 0,2 in
Diamètre (impériale) externe 2,1 in
Diamètre (métrique) de l’ouverture 6 mm
Diamètre (métrique) externe 54 mm