Learn More
Deutsch Neumann™ Spatules en caoutchouc
Code produit 10282191
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Caoutchouc
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
10282191 Caoutchouc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10282191 Fournisseur Deutsch Neumann™ Code fournisseur 2260001
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéales pour le nettoyage des tubes à essai. Les spatules en caoutchouc Deutsch Neumann sont fabriquées en caoutchouc naturel gris.
  • Trou de 5 mm pour insert
  • Duromètre 40 Shore A
Spécification
Matériau Caoutchouc
Type de produit Appareil de nettoyage pour tubes à essai
Longueur (métrique) 7 mm