Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en caoutchouc
Code produit 11587562 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3 mm
5 mm
6,5 mm
8 mm
10 mm
12,5 mm
16 mm
20 mm
25 mm
Diamètre (métrique) externe:
4,5 mm
8 mm
9,5 mm
12 mm
14 mm
16,5 mm
17 mm
22,5 mm
24 mm
26,5 mm
29,5 mm
31,5 mm
Épaisseur (métrique):
0,75 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3,25 mm
5 mm
7 mm
8,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
10m
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Épaisseur (métrique) Conditionnement
11587562 6,5 mm 16,5 mm 5 mm -
11895512 10 mm 14 mm 2 mm 10m
11507572 10 mm 24 mm 7 mm 10m
11805522 12,5 mm 17 mm 2,5 mm 10m
11517572 12,5 mm 29,5 mm 8,5 mm 10m
11815522 16 mm 22,5 mm 3,25 mm 10m
11825522 20 mm 26,5 mm 3,25 mm -
11835522 25 mm 31,5 mm 3,25 mm 10m
11865512 5 mm 8 mm 1,5 mm 10m
11855512 3 mm 4,5 mm 0,75 mm 10m
11885512 8 mm 12 mm 2 mm 10m
11875512 6,5 mm 9,5 mm 1,5 mm -
15199654 6,5 mm 9,5 mm 1,5 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 11587562
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.86€
    57.92€ / 10m
    Économisez 32.94€
    36% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour le transfert de liquides, de gaz et d’acides dilués
  • Résilience supérieure à celle de la plupart des autres polymères
  • Plage de températures : -40°C à 70°C
  • Légère et flexible
  • Ne convient pas à une utilisation avec des huiles de pétrole et des solvants d’hydrocarbures (
Spécification
Diamètre (métrique) interne 6,5 mm
Matériau Caoutchouc
Diamètre (métrique) externe 16,5 mm
Longueur totale (métrique) 10 m
Épaisseur (métrique) 5 mm
À utiliser avec (application) Pour le transfert de liquides, de gaz et d’acides dilués
Flexibilité Flexible