Description
- Extended length chemical protection glove with reinforced cotton interlock lining
- Cotton liner helps absorb water vapor
- Additional elastic collar at gauntlet end
- Resistant to many chemicals, acids, alkalis, mineral oils, and solvents
- Suitable for applications that require protection against chemicals and mechanical risks (ex. heat)
Specifications
Specifications
| Cuff Material | Elastic |
| Applications | Laboratory |
| Coating Material | NBR |
| Color | Green |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Product Type | Chemical-resistant Gloves |
| Size | 10 |
| EN388 Standard | 2121X |
| EN ISO 374-1 | Type B |
| Show More |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?