Learn More
Fisherbrand™ Règles
Code produit 12979074 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de balance:
Métrique
Métrique et anglais
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de balance unitSize
12979074 Métrique et anglais 10 pièces
12989074 Métrique 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12979074
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Moulage en plastique blanc.
  • 6 mm d’épaisseur par 25 mm de largeur
  • 1 mètre de long
  • Feuille imprimée en noir
Spécification
Type de produit Règle
Couleur Blanc
Longueur (métrique) 1 m
Type de balance Métrique et anglais
Épaisseur 6 mm
Largeur (métrique) 25 mm
Matériau Plastique