Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour remplisseurs de pipettes S1
Code produit 10193923
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Adaptateur en silicone pour pipettes sérologiques
Alimentation universelle
Couvre-nez
Filtre de pipettes, non stérile
Filtre de pipettes, stérile
Portoir à ailette
Support avec fixation murale
Support de table
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
5 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
10193923 Filtre de pipettes, stérile -
10339352 Filtre de pipettes, non stérile 5 pièces
10030524 Couvre-nez 1 pièce
10200124 Adaptateur en silicone pour pipettes sérologiques 4 pièces
10375474 Support avec fixation murale 1 pièce
10335524 Support de table 1 pièce
11866244 Alimentation universelle 1 pièce
11992181 Portoir à ailette 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10193923 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 9057
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Intégrez les accessoires de remplisseur de pipettes S1 Thermo Scientific™ au remplisseur de pipettes S1.
Ajoutez ces accessoires à votre remplisseur de pipettes S1 et prolongez son utilisation.
Caractéristiques :
  • Le support mural et le support de table permettent un rangement optimal entre deux applications. Rechargez la poire pour pipette à partir des deux modèles de portoirs en branchant le chargeur sur une prise d’alimentation. Rangez la poire pour pipette lorsque vous travaillez sous des hottes à flux laminaire pour économiser de l’espace.
  • L’ailette du portoir permet de régler la poire pour pipette sans avoir à retirer ou vider la pipette sérologique.
  • Le filtre facile à changer empêche la contamination croisée de la pipette par des aérosols ou des liquides, grâce à un adaptateur en silicone autoclavable.
  • Le support de pipettes de 1 ml assure aux pipettes de 1 ml un rangement aussi sécurisé que celui des pipettes de plus grande taille.
Remarque :
L’ailette du portoir n’est ni utilisable, ni vendue aux États-Unis et ne peut pas être importée aux États-Unis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Filtres hydrophobes, 0.45 µm, stériles
À utiliser avec Poire pour pipette S1
Type Filtre de pipettes, stérile