Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour remplisseurs de pipettes S1
Description
Ajoutez ces accessoires à votre remplisseur de pipettes S1 et prolongez son utilisation.
Caractéristiques :
- Le support mural et le support de table permettent un rangement optimal entre deux applications. Rechargez la poire pour pipette à partir des deux modèles de portoirs en branchant le chargeur sur une prise d’alimentation. Rangez la poire pour pipette lorsque vous travaillez sous des hottes à flux laminaire pour économiser de l’espace.
- L’ailette du portoir permet de régler la poire pour pipette sans avoir à retirer ou vider la pipette sérologique.
- Le filtre facile à changer empêche la contamination croisée de la pipette par des aérosols ou des liquides, grâce à un adaptateur en silicone autoclavable.
- Le support de pipettes de 1 ml assure aux pipettes de 1 ml un rangement aussi sécurisé que celui des pipettes de plus grande taille.
Remarque :
L’ailette du portoir n’est ni utilisable, ni vendue aux États-Unis et ne peut pas être importée aux États-Unis.
Specifications
Specifications
| Description | Filtres hydrophobes, 0.45μm, non stériles |
| À utiliser avec | Poire pour pipette S1 |
| Type | Filtre de pipettes, non stérile |
| Comprend | Comprend 5 filtres |