Learn More
Buerkle™ Étiquettes inviolables Safe-it™
Code produit 11951431 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
20 x 95 mm
Conditionnement:
1 rouleau
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
11951431 20 x 95 mm 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11951431 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53035000
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les étiquettes inviolables Buerkle™ Safe-it™ affichent un motif de damier en argent sur la sous-surface et la surface de l’autocollant lui-même lorsque l’étiquette est cassée.
  • Lorsque le sceau de sécurité safe-it a été cassé, un motif de damier argent apparaît sur la sous-surface et la surface de l’autocollant lui-même
  • L’étiquette de sécurité safe-it est utilisée comme sceau d’originalité et comme protection contre les manipulations d’échantillons, d’échantillons de rétention, pour le transport d’échantillons, de récipients de scellage avec des produits chimiques importants ou dangereux dans le laboratoire, ainsi que des lettres de scellage, des expéditions et bien plus encore
  • L’ouverture initiale d’un emballage est rendue évidente et irrévocablement visible avec le sceau garantissant l’originalité, une ouverture non autorisée peut donc être prouvée
  • Si l’étiquette de sécurité est retirée, elle se divise en couches séparées
  • Un motif précédemment caché apparaît sur la surface et est irréversible
  • La colle laisse un résidu sur la surface qui ne peut pas être enlevé (une étiquette dite nulle)
  • Une fois l’étiquette retirée, elle ne peut plus être utilisée
  • Il n’est donc pas possible de changer l’étiquette ou de la modifier ultérieurement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Le sceau garantit l’originalité
Couleur Argent
Côtés imprimables Front
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
Afficher le texte Without
À utiliser avec (application) Échantillons, échantillons de rétention, transport d’échantillons, récipients d’étanchéité
Comprend Motif de damier, preuve visible d’altération
Quantité 500/rouleau
Dimensions (L x l) 20 x 95 mm
Longueur (impériale) 3,74 in
Longueur (métrique) 95 mm
Largeur (impériale) 3,74 in
Largeur (métrique) 20 mm