Learn More
Eppendorf™ Tubes Safe-Lock
GREENER_CHOICE
Code produit 10394591 Tous les produits Eppendorf Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10394591 0,5 ml 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10394591 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030121120
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le couvercle à charnière des tubes Eppendorf Safe-Lock offre une protection exceptionnelle contre l’ouverture involontaire et élimine complètement tout risque de fuite pendant l’incubation et le stockage.
  • Le couvercle à charnières Eppendorf Safe-Lock empêche toute ouverture involontaire du couvercle pendant l’incubation et le stockage
  • Le polypropylène offre une haute résistance aux produits chimiques, aux contraintes mécaniques et aux températures extrêmes
  • Fabriqué sans utilisation d’agents de glissement, de plastifiants et de biocides ; substances dont il a été démontré qu’elles s’infiltrent dans l’échantillon à partir des consommables en plastique et qu’elles ont un effet négatif sur les résultats des essais biologiques
  • g-Safe™ : En fonction de la variante de tube Safe-Lock (voir manuel), une stabilité exceptionnelle de centrifugation pouvant atteindre 30 000 × g empêche la perte d’échantillons due à la rupture du tube et offre une sécurité supplémentaire lors du travail avec des échantillons dangereux
     - Étanchéité du couvercle précise pour des taux d’évaporation minimaux pendant le stockage à long terme
  • Surface de couvercle dépolie de grande taille, sur le côté, pour faciliter le marquage
  • Fonctionnalité garantie de -86°C à 100°C
  • Autoclavable lorsqu’il est ouvert (121°C, 20 min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 0,5 ml
Conditionnement 500
Plage de températures (métrique) -86 à 100°C
Les tubes Eppendorf Safe-Lock sont des tubes à échantillons à usage unique conçus en tant que récipient primaire conformément à la norme EN 14254:2004 et pour le stockage d’échantillons humains à des fins de test, à l’exception des échantillons de sang destinés aux diagnostics in vitro. Les tubes Eppendorf Safe-Lock sont conçus pour une utilisation par du personnel qualifié et qualifié uniquement.