Learn More
Beschreibung
- La variante BioBased (fabriquée à partir de matériaux 100 % biosourcés) contribue à réduire l'empreinte carbone liée aux consommables en laboratoire.
- Les tubes biosourcés possèdent des propriétés matérielles et des spécifications techniques identiques à celles de nos tubes non biosourcés.
- La charnière Eppendorf Safe-Lock Le couvercle empêche toute ouverture accidentelle pendant l'incubation et le stockage.
- Sa construction en polypropylène biosourcé offre une résistance robuste aux produits chimiques, aux contraintes mécaniques et aux températures extrêmes.
- La fermeture hermétique précise du couvercle minimise les taux d'évaporation pendant les périodes de stockage prolongées.
- Le couvercle et la surface latérale dépolie de grande taille facilitent l'étiquetage.
Spezifikation
Spezifikation
| Couleur de bouchon | Transparent |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 0.5 mL |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugation |
| Nb par paquet | 500 |
| Conditionnement | Sachets refermables |
| Plage de températures (métrique) | -86 °C à +100 °C |
| Stérilité | Non stérile |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?