Learn More
Descrizione
- BioBased (made of 100% bio-based material) varient aids in the reduction of consumable-related carbon footprint in the lab
- The bio-based tubes have identical material properties and technical specifications as our non-BioBased tubes
- The hinged Eppendorf Safe-Lock lid prevents inadvertent lid opening during incubation and storage
- Bio-based Polypropylene construction offers robust resistance to chemicals, mechanical stress, and extreme temperatures
- Precision lid sealing minimizes evaporation rates during extended storage periods
- The generously sized frosted lid and side surface facilitate easy labeling
Specifica
Specifica
| Closure Color | Clear |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacity (Metric) | 0.5 mL |
| Color | Clear |
| Material | Polypropylene |
| For Use With (Equipment) | Centrifugation |
| No. per Pack | 500 |
| Packaging | Resealable Bags |
| Temperature Range (Metric) | -86°C to +100°C |
| Sterility | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?