Learn More
Slice™ Lames de sécurité
Click to view available options
Longueur (impériale):
1,31 po.
2,56 in
Modèle:
Embout pointu
Pointe arrondie
Conditionnement:
3 pièces
4 pièces
Description
- Le bord Finger-Friendly™ reste tranchant 11 x plus longtemps
- Réduit les blessures et les coûts
- Sans étincelles, non conductrices, non magnétiques
- Sûr jusqu’à 1600 degrés Celsius
- Chimiquement inerte, ne rouille jamais
- Changement de lame sans outil
- Moins de changements de lame = moins de blessures
Spécification
Spécification
| Type de produit | Pointe pointue |
| À utiliser avec (équipement) | Poignées Slice™ : 10550, 10554, 10558, 10585 |
| Longueur (impériale) | 2,56 in |
| Longueur (métrique) | 65 mm |
| Matériau | Oxyde de zirconium |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (application) | Coupe sécurisée |
| Comprend | 3 lames de cutter utilitaire à deux côtés |
| Nb par paquet | 3 boîtes |
| Modèle | Embout pointu |
| Afficher plus |