Learn More
Slice™ Lames de sécurité
Code produit 16493619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
1,31 in
2,56 in
Modèle:
Embout pointu
Pointe arrondie
Conditionnement:
3 pièces
4 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Modèle Conditionnement
16493619 2,56 in Pointe arrondie 3 pièces
16403629 2,56 in Embout pointu 3 pièces
16413609 1,31 in Pointe arrondie 4 pièces
16423609 1,31 in Embout pointu 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16493619 Fournisseur Slice™ Code fournisseur 10526
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La lame Finger-Friendly™ est plus sûre à toucher que les lames traditionnelles
  • Finger-friendly™ Le tranchant reste affûté 11 fois plus longtemps
  • Réduit les blessures, réduit les coûts
  • Sans étincelles, non conductrices, non magnétiques
  • Résistant jusqu'à 1600 degrés Celsius
  • Chimiquement inerte, ne rouille jamais
  • Changement de lame sans outil
  • Moins de changements de lame = moins de blessures
Spécification
Type de produit Lame de sécurité
À utiliser avec (équipement) Poignées Slice™ : 10550, 10554, 10558, 10585
Longueur (impériale) 2,56 in
Longueur (métrique) 65 mm
Matériau Oxyde de zirconium
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Coupe sécurisée
Comprend 3 lames de cutter utilitaire à deux côtés
Nb par paquet 3 boîtes
Modèle Pointe arrondie
Poids (impériale) 0,17 oz.
Poids (métrique) 4,8 g
Largeur (impériale) 0,47 in
Largeur (métrique) 12 mm