Learn More
Fisherbrand™ Rack de sécurité pour flacon
Code produit 17840782 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Noir
Rouge
Vert
Dimensions:
1,5 l
4,5 l
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions Conditionnement
17840782 Rouge 4,5 l 1 pièce
17880772 Vert 1,5 l 1 pièce
17800782 Noir 1,5 l 1 pièce
17890772 Bleu 1,5 l 1 pièce
17820782 Rouge 1,5 l 1 pièce
17850782 Bleu 4,5 l 1 pièce
17830782 Noir 4,5 l 1 pièce
17810782 Vert 4,5 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17840782
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le transporteur de sécurité pour flacons est un moyen sûr et fiable de transporter une variété de réactifs flacons dans votre laboratoire.
  • Conception robuste
  • La poignée anatomique prévient la fatigue des mains et les accident qui y sont liés lors du transport de charges plus lourdes
  • La poignée peut être pressée de l’un ou l’autre côté pour faciliter le chargement et le déchargement
  • L’anneau de centre stabilise le flacon au centre du support pour un transport plus sûr et plus stable
  • Les transporteurs sont disponibles en quatre couleur avec des zones d’étiquette désignées pour faciliter l’identification
  • Composé d’un élastome thermoplasique résistant aux produits chimiques - composé de PP
Spécification
Description Porte-flacon de sécurité, 4,5 l, rouge
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Rouge
Capacité flacons
Matériau Polypropylène
Positions 1
Forme Cylindrique
Empilables Non
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Transport des récipients réfrigérants
À utiliser avec (équipement) Flacons de 4,5 l
Dimensions 4,5 l
Gamme de température (métrique) -20 a 60° C
Longueur (métrique) 18.3 cm
Diamètre (métrique) de l’ouverture 18.3 cm
Poids (métrique) .25 kg
Comprend 1 récepteur de sécurité pour flacon et poignée fixe
Type de produit Porte-flacons
Diamètre (métrique) interne 18.3 cm
Étagères Aucune
Hauteur (métrique) 26,7 cm (40,6 cm de hauteur, poignée étendue)
Array 1 x 1
Largeur (métrique) 18.3 cm