Description
- Conception robuste
- La poignée anatomique prévient la fatigue des mains et les accident qui y sont liés lors du transport de charges plus lourdes
- La poignée peut être pressée de l’un ou l’autre côté pour faciliter le chargement et le déchargement
- L’anneau de centre stabilise le flacon au centre du support pour un transport plus sûr et plus stable
- Les transporteurs sont disponibles en quatre couleur avec des zones d’étiquette désignées pour faciliter l’identification
- Composé d’un élastome thermoplasique résistant aux produits chimiques - composé de PP
Spécification
Spécification
| Description | Porte-flacon de sécurité, 1,5 l, bleu |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Bleu |
| Capacité | flacons |
| Matériau | Polypropylène |
| Positions | 1 |
| Forme | Cylindrique |
| Empilables | Non |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Transport des récipients réfrigérants |
| Afficher plus |