Learn More
Descripción
- En PEHD robuste, très résistant à presque tous les solvants couramment utilisés en laboratoire
- Les plus petites boîtes ont un volume de seulement 5 L et sont parfaitement adaptées à une utilisation sur des tables ou des zones de stockage plus petites
- De plus grandes boîtes sont disponibles avec des volumes de 10, 12, 20, 30 et jusqu’à 60 L, qui peuvent être stockées sous des tables ou dans des armoires de sécurité
- Les types de filetage S55, S60/61, S65, S70/71, S90 et S95 sont couramment utilisés en laboratoire et sont tous compatibles avec la gamme SCAT SafetyWasteCaps pour l’élimination sûre des substances dangereuses volatiles
- Versions spéciales disponibles avec flotteurs pour l’indication de niveau ou fluoration interne pour la double protection du contenu, pour la perméation de l’extérieur à l’intérieur et pour la diffusion de l’intérieur à l’extérieur
La vaste gamme de boîtes sans conductivité électrique inclut divers modèles pour une utilisation individuelle en laboratoire pour l’élimination des solvants en association avec la gamme SCAT SafetyWasteCaps, pour accroître la sécurité de votre laboratoire.
Especificaciones
Especificaciones
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (impériale) | 2,6 gal. |
| Capacité (métrique) | 10 L |
| Certifications/Conformité | Approbation ONU (UN-Y) |
| Taille du bouchon | GL45 |
| Couleur | Blanc (translucide) |
| Description | Boîte 10 L, GL 45, PE-HD, certification Y de l’ONU, dimensions (l x H x P) : 190 x 305 x 230 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 230 x 190 x 305 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour tous usages et adapté au SCAT™ Système de sécurité |
| Hauteur (métrique) | 305 mm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?