Learn More
SCAT Boîtes de sécurité
Code produit 10589765 Tous les produits SCAT Europe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2.5 L
5 L
10 L
12 l
20 l
30 L
60 L
Taille du bouchon:
GL45
S51
S55
S60/61
S60/61 et GL45
S70/71
S90
S95
Comprend:
2 ouvertures
Approbation UN-X ; avec fluoration interne
Approbation UN-Y
Approbation UN-Y, avec fluoration interne
Certification X de l’ONU
Contrôle du niveau mécanique
Flotteur
Conditionnement:
1 pièce
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Comprend Conditionnement
10589765 5 L GL45 Approbation UN-Y 1 pièce
10292940 2.5 L GL45 Approbation UN-Y 1 pièce
10214825 10 L GL45 Approbation UN-Y 1 pièce
10304460 5 L S51 Approbation UN-Y 1 pièce
15767762 5 L S55 Approbation UN-X ; avec fluoration interne 1 pièce
17059693 5 L S55 Certification X de l’ONU 1 pièce
10521011 10 L S55 Approbation UN-Y 1 pièce
10190040 5 L S55 Approbation UN-Y 1 pièce
17069693 5 L S60/61 Approbation UN-Y 1 pièce
17967250 12 l S60/61 Contrôle du niveau mécanique 1 pièce
17997260 20 l S60/61 - 1 pièce
17181511 10 L S55 Approbation UN-Y, avec fluoration interne 1 pièce
10588510 12 l S60/61 Approbation UN-Y 1 pièce
10531011 20 l S60/61 Approbation UN-Y 1 pièce
10334840 20 l S60/61 Flotteur 1 pièce
10620441 30 L S60/61 Approbation UN-Y 1 pièce
15531856 30 L S60/61 et GL45 2 ouvertures 1 pièce
10765392 60 L S70/71 Approbation UN-Y -
10512775 10 L S90 Approbation UN-Y 1 pièce
10704072 5 L S95 Approbation UN-Y 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Code produit 10589765 Fournisseur SCAT Code fournisseur 107951
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Nos boîtes de sécurité SCAT sont conçues en matériaux PE-HD de haute qualité avec une haute résistance chimique pour une utilisation en laboratoire pour l’élimination sécurisée des solvants chromatographiques ou d’autres déchets liquides de laboratoire pour le plus haut niveau de sécurité au travail dans le laboratoire.
  • En PEHD robuste, très résistant à presque tous les solvants couramment utilisés en laboratoire
  • Les plus petites boîtes ont un volume de seulement 5 L et sont parfaitement adaptées à une utilisation sur des tables ou des zones de stockage plus petites
  • De plus grandes boîtes sont disponibles avec des volumes de 10, 12, 20, 30 et jusqu’à 60 L, qui peuvent être stockées sous des tables ou dans des armoires de sécurité
  • Les types de filetage S55, S60/61, S65, S70/71, S90 et S95 sont couramment utilisés en laboratoire et sont tous compatibles avec la gamme SCAT SafetyWasteCaps pour l’élimination sûre des substances dangereuses volatiles
  • Versions spéciales disponibles avec flotteurs pour l’indication de niveau ou fluoration interne pour la double protection du contenu, pour la perméation de l’extérieur à l’intérieur et pour la diffusion de l’intérieur à l’extérieur
La vaste gamme de boîtes sans conductivité électrique inclut divers modèles pour une utilisation individuelle en laboratoire pour l’élimination des solvants en association avec la gamme SCAT SafetyWasteCaps, pour accroître la sécurité de votre laboratoire.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 1,3 gal.
Capacité (métrique) 5 L
Certifications/Conformité Approbation ONU (UN-Y)
Taille du bouchon GL45
Couleur Blanc (translucide)
Description Boîte 5 L, GL45, PE-HD, certification Y de l’ONU, dimensions (l x H x P) : 150 x 250 x 195 mm
Dimensions (L x l x H) 195 x 150 x 250 mm
À utiliser avec (application) Pour tous usages et adapté au SCAT™ Système de sécurité
Hauteur (métrique) 365 mm
Comprend Approbation UN-Y
Matériau PE-HD
Mouth Style Filetage GL45
Type de produit Canister
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 150 mm