Learn More
Descrizione
- Fabriqué en PEHD très robuste et conducteur d'électricité, très résistant aux solvants couramment utilisés en laboratoire.
- Capacités de remplissage allant de 10 L pour les systèmes HPLC jusqu'à des fûts massifs de 60 L pour la collecte de grandes quantités de contenants (par exemple, professionnels). SymLine™ systèmes d'élimination)
- Les types de filetage S50, S60/61, S70/71 et S90 sont couramment utilisés en laboratoire et sont tous compatibles.
- Les bouchons de sécurité pour déchets sont conçus pour l'élimination sécuritaire des substances volatiles et dangereuses.
- Caractéristiques de sécurité spéciales comme les flotteurs ou les bandes de visibilité intégrées assurent la surveillance permanente du niveau de remplissage
- Les modèles pratiques comme les boîtes peu encombrantes permettent un stockage sécurisé des déchets liquides, même dans de petites zones ou dans des armoires à produits dangereux
Specifica
Specifica
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (impériale) | 2,6 gal. |
| Capacité (métrique) | 10 L |
| Certifications/Conformité | Approbation ONU (UN-Y) |
| Taille du bouchon | S60/61 |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (L x l x H) | 290 x 185 x 265 mm |
| À utiliser avec (application) | Collecte des déchets liquides inflammables |
| À utiliser avec (équipement) | SCAT™ Entonnoirs de sécurité |
| Hauteur (métrique) | 265 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?