Description
- Fabriqué en PEHD très robuste et conducteur d'électricité, très résistant aux solvants couramment utilisés en laboratoire.
- Capacités de remplissage allant de 10 L pour les systèmes HPLC jusqu'à des fûts massifs de 60 L pour la collecte de grandes quantités de contenants (par exemple, professionnels). SymLine™ systèmes d'élimination)
- Les types de filetage S50, S60/61, S70/71 et S90 sont couramment utilisés en laboratoire et sont tous compatibles.
- Les bouchons de sécurité pour déchets sont conçus pour l'élimination sécuritaire des substances volatiles et dangereuses.
- Caractéristiques de sécurité spéciales comme les flotteurs ou les bandes de visibilité intégrées assurent la surveillance permanente du niveau de remplissage
- Les modèles pratiques comme les boîtes peu encombrantes permettent un stockage sécurisé des déchets liquides, même dans de petites zones ou dans des armoires à produits dangereux
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (impériale) | 2,6 gal. |
| Capacité (métrique) | 10 L |
| Certifications/Conformité | Approbation ONU (UN-Y) |
| Taille du bouchon | S60/61 |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (L x l x H) | 290 x 185 x 265 mm |
| À utiliser avec (application) | Collecte des déchets liquides inflammables |
| À utiliser avec (équipement) | SCAT™ Entonnoirs de sécurité |
| Hauteur (métrique) | 265 mm |
| Afficher plus |