Learn More
Fisherbrand™ Cuves en verre à col large à bords droits transparentes à revêtement de sécurité avec bouchons en polypropylène blanc
Code produit 16104477 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
240 ml
480 ml
950 ml
Joint de fermeture:
Mousse de PTFE / polyéthylène
Pâte / vinyle
Conditionnement:
12 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Joint de fermeture unitSize
16104477 240 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 12 pièces
16194467 240 ml Pâte / vinyle 12 pièces
16184467 480 ml Pâte / vinyle 12 pièces
16134487 480 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 12 pièces
16134397 950 ml Mousse de PTFE / polyéthylène 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16104477
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le verre sodocalcique de type III est idéal pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons avec un revêtement en plastisol pour plus de sécurité. Il est plus facile à saisir et plus difficile à casser.
  • Revêtus d’une couche de plastisol
  • Le revêtement résistant aux chocs réduit les risques de casse
  • En cas de rupture, le revêtement de sécurité conservera le contenu suffisamment longtemps pour être éliminé
  • Le revêtement antidérapant permet également une plus grande facilité de stabilité, humide ou à sec
  • Non autoclavable
Spécification
Capacité (métrique) 240 ml
Capacité (impériale) 8 oz
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe du col 67 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 53 mm
À utiliser avec (application) Le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons avec revêtement en plastisol pour la sécurité est plus facile à prendre en main et plus difficile à briser
Comprend Bouchon
Hauteur (métrique) avec bouchon 92 mm
Matériau Verre
Quantité 12
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 70-400
Clarity Transparent
Closure Included Oui
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 89 mm
Type de produit Pot à parois droites
Joint de fermeture Mousse de PTFE / polyéthylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 70-400 mm
Diamètre (métrique) 73 mm
Type de bouchon Bouchon