Learn More
Slice™ Anneau de sécurité de cutter
Code produit 16413649
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir / orange
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
16413649 Noir / orange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16413649 Fournisseur Slice™ Code fournisseur 10583
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’anneau de sécurité de cutter Slice™ offre une précision et un contrôle grâce à une lame en micro-céramique Finger-Friendly™ qui se déplace avec les doigts des utilisateurs.
  • Un anneau en silicone confortable glisse sur la pointe de l’un ou l’autre des index
  • Idéal pour le papier, le rouleau d’emballage et l’emballage de conditionnement
  • L’anneau d’adaptateur en silicone inclus garantit qu’il convient à tous. Pour les doigts plus grands, retirez l’adaptateur.
  • Équipé d’une lame Finger-Friendly™, l’anneau de sécurité de cutter coupe efficacement mais est sans danger.
  • Réduit les microtraumatismes répétés
  • Type de lame : Lame en micro-céramique
  • Poignée en nylon durable avec doublure en silicone amovible
  • Conception ambidextre
  • Lame sans étincelles, non conductrice, non magnétique
  • La lame chimiquement inerte ne rouille jamais
  • Lame 100 pour cent oxyde de zirconium
Spécification
À utiliser avec (équipement) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Longueur (impériale) 1,06 in
Longueur (métrique) 27 mm
Matériau GFN, silicone, oxyde de zirconium
Couleur Noir / orange
À utiliser avec (application) Idéal pour le papier, le rouleau d’emballage et l’emballage de conditionnement.
Comprend Anneau d’adaptateur en silicone et lame micro=céramique
Nb par paquet 1 de chaque
Poids (impériale) 0,2 oz.
Poids (métrique) 5,57 g
Largeur (impériale) 0,87 in
Largeur (métrique) 22 mm
Type de produit Couteau à lame en micro-céramique