Learn More
SCAT Capsules de sécurité pour déchets HPLC, V2.0
Description
- Découvrez la flexibilité du système leader mondial pour la sécurité des solvants
- Capsule de sécurité pour déchets avec filetage S 60/61 de la nouvelle génération 2.0
- Protection optimale lors de la collecte de déchets liquides dangereux ou toxiques
- Système flexible avec raccords et connecteurs de tube de différentes tailles
- Avec plusieurs options pour connecter différentes tailles de tubes et capillaires
- Gain de temps lors du changement des récipients de déchets pendant que les tubes sont fixés
- Résistant aux milieux agressifs
- Corps en PTFE à rotation libre sur 360° : permet un changement facile du récipient sans distorsion de la tubulure
- Corps avec joint FKM intégré : permet une connexion hermétique à l’ouverture du récipient et s’adapte facilement même aux surfaces en verre robustes. Une couche de PTFE supplémentaire protège le joint d’un contact direct avec les solvants.
- Raccords en PFA : conception améliorée pour une connexion facile à la tubulure - excellente résistance chimique - classification d’inflammabilité V-0 (UL-94)
- PTFE de qualité médicale : excellente résistance chimique conforme aux exigences de la FDA pour la sécurité alimentaire
- Classification d’inflammabilité V-0 (UL-94)
- Étiquette d’insertion : marquage des flacons avec des descriptions individuelles
- Bouchon à vis en PPS autoclavables / stérilisables jusqu’à 200°C - classification d’inflammabilité V-0 (UL-94)
- Conception ergonomique : amélioration de la stabilité et de la construction - amélioration de la manipulation - installation facile - échange intelligent
- Vaste gamme d’accessoires facultatifs : filtres d’évacuation, utilisation en entonnoir, contrôle de niveau empêchant les débordements de récipients
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Récipient d’élimination des déchets |
| Comprend | 2 bouchons PFA, connecteur pour filtre d'échappement |
| Matériau | PFA, PTFE, PPS |
| Dimensions | 2 raccords PFA de diamètre extérieur 2,3/3,2 mm |
| Diamètre du filetage | GL 45 |
| À utiliser avec (application) | Système d’élimination des déchets |
| Type de produit | Capsule de sécurité pour déchets |