Learn More
SCAT Capsules de sécurité pour déchets HPLC, V2.0
GREENER_CHOICE
Code produit 16635722
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
1 x NPT 0,375 po (f)
2 raccords PFA de diamètre extérieur 2,3/3,2 mm
2 x 2,3 à 3,2 mm dia. ext., 1 x 5,0 à 11,5 mm dia. int.
3 raccords PFA de diamètre extérieur 2,3/3,2 mm
3 x 1,6 / 2,3 / 3,2 mm de D.E.
3 x 2,3/3,2 mm de D.E.
4 raccords PFA de diamètre extérieur 1,6/2,3/3,2 mm
4 x 2,3/3,2 mm de diamètre extérieur, 1 x 5,0 - 11,5 mm de diamètre intérieur
Diamètre du filetage:
GL 45
S40/GL40
S60
S60/61
Comprend:
1 bouchon PFA, connecteur pour filtre d'échappement
2 bouchons PFA, connecteur pour filtre d'échappement
3 bouchons PFA et 3 bouchons PTFE, connecteur pour filtre d'échappement
4 bouchons PFA et 1 bouchon PTFE, connecteur pour filtre d'échappement
Connecteur pour filtre d’évacuation
Connexion à la terre, connecteur pour filtre d'échappement
Raccord pour filtre d’échappement (45° biseauté)
Conditionnement:
1 feuille
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Diamètre du filetage Comprend unitSize
16635722 3 x 1,6 / 2,3 / 3,2 mm de D.E. S60 3 bouchons PFA et 3 bouchons PTFE, connecteur pour filtre d'échappement 1 pièce
17122576 3 x 2,3/3,2 mm de D.E. S40/GL40 Connecteur pour filtre d’évacuation 1 pièce
16443809 2 raccords PFA de diamètre extérieur 2,3/3,2 mm GL 45 2 bouchons PFA, connecteur pour filtre d'échappement 1 pièce
16413809 3 raccords PFA de diamètre extérieur 2,3/3,2 mm GL 45 1 bouchon PFA, connecteur pour filtre d'échappement 1 pièce
16439963 4 raccords PFA de diamètre extérieur 1,6/2,3/3,2 mm GL 45 4 bouchons PFA et 1 bouchon PTFE, connecteur pour filtre d'échappement 1 pièce
16526034 2 x 2,3 à 3,2 mm dia. ext., 1 x 5,0 à 11,5 mm dia. int. S60/61 Connecteur pour filtre d’évacuation 1 pièce
16626214 4 x 2,3/3,2 mm de diamètre extérieur, 1 x 5,0 - 11,5 mm de diamètre intérieur S60/61 Connecteur pour filtre d’évacuation 1 pièce
17089693 3 x 2,3/3,2 mm de D.E. S60/61 Connecteur pour filtre d’évacuation 1 pièce
17175501 3 x 2,3/3,2 mm de D.E. S60/61 Connexion à la terre, connecteur pour filtre d'échappement 1 pièce
18696468 1 x NPT 0,375 po (f) S60/61 Raccord pour filtre d’échappement (45° biseauté) 1 feuille
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 16635722 Fournisseur SCAT Code fournisseur 307500
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les capsules de sécurité pour déchets SCAT protègent le personnel et l’environnement des vapeurs de solvants nocives. Avec un filtre d’échappement adapté, elles transforment votre récipient d’élimination en un système fermé sans échappement de vapeurs de
  • Découvrez la flexibilité du système leader mondial pour la sécurité des solvants
  • Capsule de sécurité pour déchets avec filetage S 60/61 de la nouvelle génération 2.0
  • Protection optimale lors de la collecte de déchets liquides dangereux ou toxiques
  • Système flexible avec raccords et connecteurs de tube de différentes tailles
  • Avec plusieurs options pour connecter différentes tailles de tubes et capillaires
  • Gain de temps lors du changement des récipients de déchets pendant que les tubes sont fixés
  • Résistant aux milieux agressifs
  • Corps en PTFE à rotation libre sur 360° : permet un changement facile du récipient sans distorsion de la tubulure
  • Corps avec joint FKM intégré : permet une connexion hermétique à l’ouverture du récipient et s’adapte facilement même aux surfaces en verre robustes. Une couche de PTFE supplémentaire protège le joint d’un contact direct avec les solvants.
  • Raccords en PFA : conception améliorée pour une connexion facile à la tubulure - excellente résistance chimique - classification d’inflammabilité V-0 (UL-94)
  • PTFE de qualité médicale : excellente résistance chimique conforme aux exigences de la FDA pour la sécurité alimentaire
  • Classification d’inflammabilité V-0 (UL-94)
  • Étiquette d’insertion : marquage des flacons avec des descriptions individuelles
  • Bouchon à vis en PPS autoclavables / stérilisables jusqu’à 200°C - classification d’inflammabilité V-0 (UL-94)
  • Conception ergonomique : amélioration de la stabilité et de la construction - amélioration de la manipulation - installation facile - échange intelligent
  • Vaste gamme d’accessoires facultatifs : filtres d’évacuation, utilisation en entonnoir, contrôle de niveau empêchant les débordements de récipients
Spécification
Profondeur (métrique) 7 cm
Profondeur (impériale) 2,76 in
Hauteur (impériale) 3,15 in
À utiliser avec (équipement) Récipient d’élimination des déchets
Hauteur (métrique) 10 cm
Comprend 3 bouchons PFA et 3 bouchons PTFE, connecteur pour filtre d'échappement
Matériau PTFE de qualité médicale, bouchon à vis PPS
Température max. (métrique) 200°C (sans filtre)
Température max. (impériale) 392°F (sans filtre)
Dimensions 3 x 1,6 / 2,3 / 3,2 mm de D.E.
Diamètre du filetage S60
Filetage (impériale) 2,40 in
Filetage (métrique) 6.10 cm
À utiliser avec (application) Système d’élimination des déchets
Type Safety Waste Cap