Description
Les capsules de sécurité V2.0 SCAT™ offrent une sécurité maximale pour votre distribution de solvants HPLC.
- Des matériaux de haute qualité garantissent une sécurité maximale pour le laboratoire et le personnel
- Capsule à vis rotatif à 360° et autoclavable jusqu’à 200°C pour une flexibilité maximale
- Construction stable pour une sécurité optimale et une manipulation aisée
- Résistance chimique aux solvants organiques agressifs
- Design attractif et disposition claire des connexions
- Design amélioré pour faciliter la connexion des capillaires en différentes couleurs
- Soupape à air libre avec indicateur de changement inclus avec chaque capsule de sécurité
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (équipement) | Flacon de laboratoire |
| Comprend | 1 raccord en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, soupape à air |
| Matériau | PTFE |
| Dimensions (métrique) | 3,2 mm (dia. ext.) Raccord |
| Diamètre du filetage | GL 45 |
| À utiliser avec (application) | Systèmes HPLC |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de produit | Bouchon de sécurité SafetyCap |