Learn More
Fisherbrand™ Transilluminateur LED SafeVIEW MINI2
Code produit 15502506 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
110/240 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
15502506 110/240 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15502506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00€
    482.99€ / 1 pièces
    Économisez 582.01€
    54% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre un moyen sûr de visualiser et de documenter les échantillons avec une source lumineuse bleue uniforme. Le transilluminateur LED Fisherbrand™ SafeVIEW MINI2 ne provoque pas de dommages à l’ADN ou l’ARN qui seraient généralement associés à la lu
  • Conception compacte
  • Source de lumière uniforme
  • Économique
  • Poids léger de 1,52 kg
Spécification
Dimensions (L x l x H) 200 x 200 x 28,7mm
Taille (métrique) du filtre 154 x 154 mm
Tension 110/240 V
Type d’éclairage LED bleue 470 nm