Learn More
R&L Enterprises™ Tiges en acier inox brillant
Code produit 11705396 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Diamètre (métrique) interne:
10 mm
12,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Conditionnement
11705396 1000 mm 12,5 mm 1 pièce
11795386 750 mm 12,5 mm 1 pièce
11785386 500 mm 10 mm 1 pièce
11759327 500 mm 12,5 mm 1 pièce
12328149 600 mm 12,5 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11705396
Expédition estimée: 26-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une excellente option pour la construction de supports de cornue dans le laboratoire. Les tiges en acier inox brillant R&L Enterprises™ sont durables et résistantes à la corrosion.
  • Fileté
  • La longueur de la tige ne comprend pas le filetage
Remarque : La tige est incluse, mais pas la base.
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 1000 mm
Diamètre (métrique) interne 12,5 mm
Comprend Inclut la tige, mais pas la base.
Type de produit Tige (filetée)
Diamètre du filetage 10 mm
Description Filetés