Learn More
R&L Enterprises™ Tiges en acier inox brillant
Code produit 11785386 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Diamètre (métrique) interne:
10 mm
12,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Conditionnement
11785386 500 mm 10 mm 1 pièce
11795386 750 mm 12,5 mm 1 pièce
11759327 500 mm 12,5 mm 1 pièce
11705396 1000 mm 12,5 mm 1 pièce
12328149 600 mm 12,5 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11785386
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Une excellente option pour la construction de supports de cornue dans le laboratoire. Les tiges en acier inox brillant R&L Enterprises™ sont durables et résistantes à la corrosion.
  • Filetés
  • La longueur de la tige ne comprend pas le filetage
  • Durable
  • Facile à nettoyer
  • Résistant à la corrosion
  • Acier inox
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 500 mm
Diamètre (métrique) interne 10 mm
Type de produit Tige (filetée)
Description Filetés
À utiliser avec (application) Pour support rectangulaire