Learn More
R&L Enterprises™ Tiges en acier inox brillant
Code produit. 12328149 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Longueur (métrique):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Diamètre (métrique) interne:
10 mm
12,5 mm
missing translation for 'unitSize':
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne missing translation for 'unitSize'
12328149 600 mm 12,5 mm 1 pièce
11795386 750 mm 12,5 mm 1 pièce
11785386 500 mm 10 mm 1 pièce
11759327 500 mm 12,5 mm 1 pièce
11705396 1000 mm 12,5 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 missing translation for 'options'
Code produit. 12328149
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Une excellente option pour la construction de supports de cornue dans le laboratoire. Les tiges en acier inox brillant R&L Enterprises™ sont durables et résistantes à la corrosion.
  • Filetés
  • La longueur de la tige ne comprend pas le filetage
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 600 mm
Diamètre (métrique) interne 12,5 mm
Type de produit Tige (filetée)
Diamètre du filetage 10 mm
Description Filetés