Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure médicale Tygon™ ND 100-65
Code produit 12356839
Change view
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,125 po
0,375 in
0,5 in
1/16 in
1/4 in
3/16 in
3/32 po
5/16 in
Diamètre (impériale) externe:
0,375 in
0,5 in
0,563 in
1/4 in
1/8 po
11/16 in.
5/16 in
5/32 po
7/16 in.
Épaisseur (impériale):
0,0938 po
0,125 po
0,313 po
1/16 po.
Conditionnement:
1 pièce
15 M
15m
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Diamètre (impériale) externe Épaisseur (impériale) unitSize
12356839 3/16 in 5/16 in 1/16 po. 1 pièce
10366933 1/16 in 1/8 po 0,313 po 15m
10328184 3/32 po 5/32 po 0,313 po 15m
10164724 0,125 po 1/4 in 1/16 po. 15m
10667925 1/4 in 0,375 in 1/16 po. 15m
12396839 1/4 in 7/16 in. 0,0938 po 15 M
12316849 5/16 in 7/16 in. 1/16 po. 1 pièce
12306849 1/4 in 0,5 in 0,125 po 1 pièce
12346849 0,375 in 0,5 in 1/16 po. 1 pièce
12356849 0,375 in 0,563 in 0,0938 po 1 pièce
15692054 0,5 in 11/16 in. 0,0938 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 12356839 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur ADF00012
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Tygon™ Tube médical ND 100-65 pour dispositifs médicaux en contact avec le sang nécessitant des matériaux plastifiés sans DEHP.
  • Transparente pour faciliter la visualisation de l’écoulement du liquide
  • Adaptée au contact avec les fluides corporels
  • La surface hydrophobe permet un drainage complet.
  • Non hémolytique et apyrogène
  • Résistance à la stérilisation à l’OEt, au gaz et par irradiation aux rayons gamma
  • Dispositifs peu invasifs
  • Sang et solutions IV
  • Appareil de dialyse
  • Drainage des plaies
  • Inhalateur
  • Administration de produits de chimiothérapie
  • Pompes à dialyse rénale
  • Pompes péristaltiques
  • Cathéters
Compliance
Conforme aux critères de la norme USP classe VI, conforme aux normes USP classe VI, ISO 10993, 3.1.1.2 de la pharmacopée européenne et au règlement européen REACH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) interne 3/16 in
Diamètre (métrique) interne 4.8 mm
Matériau Plastique sans DEHP
Diamètre (impériale) externe 5/16 in
Diamètre (métrique) externe 7.9 mm
Longueur totale (impériale) 50 pieds
Longueur totale (métrique) 15,2 m
Épaisseur (impériale) 1/16 po.
Épaisseur (métrique) 1.6 mm
Couleur Concluant
Type de produit Tubulures