Learn More
Salicylic acid, ACS, 99+%
Artikelnummer. 15411177
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
15411177 2500 g 2500g
11307358 100 g 100g
11397348 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15411177 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 030782.0E
 Restricted Item
Expédition estimée: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 69-72-7 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
Salicylic acid is used as a food preservative as well as used in the treatment of many skin disorders such as acne, dandruff, psoriasis and seborrheic dermatitis of the skin and scalp. It is an antiseptic. It is mainly used in the pharmaceutical industry for the manufacture of antipyretic, analgesic, anti-inflammatory and diuretic drugs. It is also used in the dye industry for making azo direct dyes and acidic mordant dyeing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69-72-7
Molecular Formula C7H6O3
Molecular Weight (g/mol) 138.12
MDL Number MFCD00002439
InChI Key YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone
PubChem CID 338
ChEBI CHEBI:16914
IUPAC Name 2-hydroxybenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Melting Point 158°C to 160°C
Boiling Point 211°C (20mmHg)
Density 1.443 g/mL
Quantity 2500 g
Flash Point 157°C (315°F)
Physical Form Powder
Beilstein 774890
Merck Index 14,8332
Solubility Information Soluble in carbon terachloride,benzene,propanol,absolute ethanol,acetone,toluene and ether; Slightly soluble in cold water; More soluble in boiling water; Water solubility increased by Na3PO4,alkali acetates or alkali citrates.
Formula Weight 138.12
Percent Purity ≥99%
Grade ACS
Chemical Name or Material Salicylic acid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.