Learn More
Thermo Scientific Chemicals Salubrinal
Código de producto. 15446259
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
15446259 10 mg 10mg
15436259 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15446259 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64192.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    234.60€
    190.65€ / 10mg
    Économisez 43.95€
    18% de réduction
 Restricted Item
Expédition estimée: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 405060-95-9 | C21H17Cl3N4OS, C21H17Cl3N4OS | 479.80 g/mol
Salubrinal is a selective Inhibitor of eIF2α (eukaryotic translation initiation factor 2 α-subunit) dephosphorylation, inhibiting global protein translation. Salubrinal is a specific inhibitor of ER Stress induced apoptosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 405060-95-9
Molecular Formula C21H17Cl3N4OS
Synonym eIF-2alpha Inhibitor; SAL
Especificaciones
Quantity 10 mg
Description Pale Brown
Content And Storage 2°C to 8°C
Formula Weight 479.81g/mol
Sensitivity Light Sensitive
Product Type Apoptosis Reagent
Form Powder
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.