Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert précises Samco™
Description
Effectuez des distributions précises de volumes de 20 à 400 μl grâce aux pipettes de transfert à volume exact Thermo Scientific™ Samco™. Les pipettes de transfert Samco sont fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable. Leur surface à faible affinité réduit la perte de cellules et de protéines importantes due aux interactions. Elles peuvent être congelées dans de l’azote liquide, ou thermoscellées en vue de leur conservation.
- En PE non toxique et incassable
- Non stériles
- Surface à faible affinité
- Peuvent être stockées au congélateur
Spécification
Spécification
| Description | Pipette de transfert précise de 300 µl |
| Diamètre (métrique) externe | 3,6 mm |
| Matériau | Polyéthylène basse densité |
| Stérilité | Non stérile |
| Graduée | Non |
| Type d’emballage | En vrac 500/sachet, 10 sachets/boîte, 5000/boîte |
| Volume (métrique) | 300 µl |
| Longueur (métrique) | 9,5 cm |
| Type | Pipettes de transfert précises |
| Jetable | Oui |